Merck
A10000
Sigma-Aldrich
アセトンシアノヒドリン
99%
別名:
α-ヒドロキシイソブチロニトリル, 2-ヒドロキシイソブチロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OH)CN
CAS番号:
分子量:
85.10
Beilstein:
605391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.02
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
蒸気圧
0.3 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
含みます
H3PO4 as stabilizer (Europe)
sulfuric acid as stabilizer (US)
expl. lim.
11 %
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
82 °C/23 mmHg (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
密度
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(O)C#N
InChI
1S/C4H7NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,1-2H3
InChI Key
MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトンシアノヒドリンは、光延反応においてシアン化水素の供給源となります。メタクリルアミド合成の中間体でもあります。
アプリケーション
アセトンシアノヒドリンは以下のためのシアニド源として使用できます。
  • ハロゲン化アリル、アルデヒド、およびアルコールのシアン化反応。
  • エポキシドの立体特異的開環。
  • α-アミノニトリルを合成するためのα-アミドスルホンのストレッカー反応。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A10000-4X1L:
A10000-2.5L:
A10000-500G:4548173184654
A10000-25G-BULK:
A10000-100ML:
A10000-5G:4548173184661
A10000-100G:4548173184647
A10000-25G:
A10000-5G-BULK:
A10000-1L:
A10000-BULK:
A10000-250ML:
A10000-5ML:
A10000-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H Lauble et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 10(5), 1015-1022 (2001-04-24)
The structure and function of hydroxynitrile lyase from Manihot esculenta (MeHNL) have been analyzed by X-ray crystallography and site-directed mutagenesis. The crystal structure of the MeHNL-S80A mutant enzyme has been refined to an R-factor of 18.0% against diffraction data to
Rondon Tosta Ramalho et al.
Acta cirurgica brasileira, 25(1), 111-116 (2010-02-04)
To evaluate the antitumor effect of acetone cyanohydrin in Ehrlich ascites tumor cells in vitro. The Ehrlich ascites tumor cells and lymphocytes were incubated with different concentrations of acetone cyanohydrin (0, 0.5, 1.0, 2.0, 10.0, 20.0 and 30.0 microg x
Z I Zholdakova et al.
Gigiena i sanitariia, (8)(8), 16-18 (1994-09-01)
The study of acetone cyanohydrin (ACH) showed that it is an unstable substance. Its stability in water depends on pH of water and less so on its initial concentration; water temperature and biota are insignificant. Acetone and cyanid-ion, forming from
Regiospecific opening of 1, 2-expoxides with acetone cyanohydrin under mildly basic conditions.
Mitchell D and Koenig TM
Tetrahedron Letters, 33(23), 3281-3284 (1992)
Cyanohydrins in nature and the laboratory: biology, preparations, and synthetic applications.
Gregory RJH
Chemical Reviews, 99(12), 3649-3682 (1999)