Merck
156035
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロメチル)フェノール
99%
別名:
α,α,α-トリフルオロ-m-クレゾール, 3-ヒドロキシベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4OH
CAS番号:
分子量:
162.11
Beilstein:
2045663
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.56 mmHg ( 40 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−2-−1.8 °C (lit.)
密度
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Oc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11H
InChI Key
UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-(トリフルオロメチル)フェノール(3-ヒドロキシベンゾトリフルオリド)は、トラボプロスト(抗緑内障剤)の調製に使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
156035-BULK:
156035-25G:
156035-5G:
156035-1KG:
156035-100G:
156035-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Boulton LT, et al.
Organic Process Research & Development, 6(2), 138-145 (2002)
Akira Ohashi et al.
Talanta, 146, 789-794 (2015-12-24)
The solubilities of several cobalt(III) chelates (CoL3) with in supercritical carbon dioxide (SC-CO2) were investigated in the presence of fluorine- and trifluoromethyl-substituted phenols (PhOH) using UV-vis spectrophotometry. Solubility enhancement of CoL3 complexes in SC-CO2 was accomplished by adding PhOH. The
The many roles for fluorine in medicinal chemistry.
William K Hagmann
Journal of medicinal chemistry, 51(15), 4359-4369 (2008-06-24)