W245735
ピルビン酸エチル
≥97%, FG
別名:
2-オキソプロパン酸エチル, 2-オキソプロピオン酸エチル, アセチルギ酸エチル, ピルビン酸エチルエステル, ピロラセミ酸エチル
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
144 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fruity; ethereal; rum; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChI Key
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 中枢神経系における高移動度グループボックス 1:炎症の下に隠された再生。: この研究では、炎症特性にもかかわらず再生能力に重点を置き、中枢神経系における高移動度グループボックス 1(HMGB1)の役割を調査します。エチルピルビン酸は、炎症を緩和し、神経再生を促進する潜在的な治療薬として特定されました(Kim et al., 2025)。
- マウスの妊娠糖尿病に対するエチルピルビン酸の免疫調節;Th17/Treg バランスへの影響。: この研究では、マウスの妊娠糖尿病(GDM)に対するエチルピルビン酸の効果を調査し、その免疫調節効果と Th17/Treg バランスへの影響に焦点を当て、GDM の管理における潜在的な利点を強調しています(Zhao et al., 2024)。
- 腫瘍発生における HMGB1/RAGE 軸:その重要性の解明。: このレビューでは、腫瘍発生における HMGB1/RAGE 軸を詳しく調べ、その重要性と、この経路を標的にして腫瘍の成長と進行を阻害するエチルピルビン酸の潜在的な治療的役割を検討しています(Fan et al., 2024)。
- エチルピルビン酸はマウスの急性呼吸窮迫症候群を改善します。: この記事では、マウスモデルにおける急性呼吸窮迫症候群(ARDS)の改善におけるエチルピルビン酸の治療的可能性を強調し、その抗炎症効果と保護効果を紹介しています(Micanovic et al., 2024)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W245735-10KG-K:4548173918051
W245735-1KG-K:4548173918068
W245735-VAR-K:
W245735-BULK-K:
W245735-SAMPLE-K:
W245735-250G-K:4548173918075
W245735-25KG-K:4548173918082