由来生物
synthetic
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥80%
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
69 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.895 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; citrus
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H,1H3/b3-2+,5-4+
InChI Key
BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.0 °F - closed cup
引火点(℃)
67.77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W342904-1KG:4548173977898
W342904-BULK:
W342904-100G:4548173977881
W342904-VAR:
W342904-SAMPLE:
W342904-4KG:4548173977904