About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
mp
81-85 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
berry; jam; raspberry; sweet
SMILES記法
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
InChI Key
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
W258806-SAMPLE-K:
W258806-10KG:
W258806-250G:
W258806-250G-K:4548173970882
W258806-1KG-K:4548173970875
W258806-5KG:
W258806-BULK-K:
W258806-BULK:
W258806-SAMPLE:
W258806-5KG-K:4548173970899
W258806-VAR-K:
W258806-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック