About This Item
Halal
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
蒸気密度
5.26 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 54 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
847 °F
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI Key
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W274518-BULK-K:
W274518-10KG-K:
W274518-1KG:
W274518-5KG-K:
W274518-10KG:
W274518-VAR-K:
W274518-1KG-K:
W274518-SAMPLE-K:
W274518-5KG:
W274518-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック