Merck
W277315
Sigma-Aldrich
Neryl acetate
natural, 90%
別名:
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
196.29
FEMA番号:
2773
Beilstein:
1722814
EC Number:
欧州評議会番号:
2061
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.213
NACRES:
NA.21
官能:
citrus; fruity; floral; rose; soapy; sweet
グレード:
Halal
Kosher
natural
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
Halal
Kosher
natural
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.460 (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
citrus; fruity; floral; rose; soapy; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
InChI Key
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Natural occurrence: Orange juice, lemon, grapefruit, mandarin, lime and bergmot essential oils, black currant buds, grape, nutmeg, cocoa, tea, spice and buchu oil.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
209.8 °F
引火点(℃)
98.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W277315-BULK-K:
W277315-VAR-K:
W277315-SAMPLE-K:
W277315-100G-K:4548173910451
W277315-1KG-K:4548173910468
W277315-500G-K:4548173910475
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)
Kye Chung Park et al.
Journal of insect physiology, 78, 33-46 (2015-05-06)
Phytophagous insects detect volatile compounds produced by host and non-host plants, using species-specific sets of olfactory receptor neurons (ORNs). To investigate the relationship between the range of host plants and the profile of ORNs, single sensillum recordings were carried out