グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気圧
~0.02 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥95%
組成
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citronellol
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
citronellol
官能
waxy; floral; rose
SMILES記法
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
InChI Key
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W230915-1KG-K:
W230915-BULK-K:
W230915-10KG-K:
W230915-100G-K:
W230915-VAR-K:
W230915-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック