Merck
W274502
Sigma-Aldrich
サリチル酸メチル
natural, 98%, FG
別名:
2-ヒドロキシ安息香酸メチル, 2-ヒドロキシ安息香酸メチルエステル, ウィンターグリーン油
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HO)C6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
152.15
FEMA番号:
2745
Beilstein:
971516
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.749
NACRES:
NA.21
官能:
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
由来生物:
Gaultheria procumbens L.
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
Gaultheria procumbens L.
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
5.26 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 54 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
847 °F
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
methyl salicylate
官能
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI Key
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W274502-BULK:
W274502-BULK-K:
W274502-500G-K:
W274502-1KG-K:
W274502-SAMPLE-K:
W274502-5KG-K:
W274502-VAR-K:
W274502-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1