Merck
S5922
Sigma-Aldrich
サリチル酸
BioXtra, ≥99.0%
別名:
2-ヒドロキシ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
138.12
Beilstein:
774890
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
4.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 114 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
テクニック
tissue culture: suitable (plant)
不純物
≤0.015% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.01%
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 農業における塩分ストレス管理:ある研究では、オオムギの塩分ストレス改善という点でのサリチル酸の適用が実証され、サリチル酸は、塩分を含む環境に対する作物の耐性を高める可能性があり、そのため、持続可能な農業実践に役立つことが明らかになりました(Hanif et al., 2024)。
  • 製剤ゲルの性能強化:レボフロキサシン塩酸塩-サリチル酸In Situゲルの持続的透過を検討するニトロセルロースの研究では、サリチル酸はドラッグデリバリーシステム能の向上に有用であり、特に細菌感染の治療における有効性の改善に有用であることが強調されました(Khaing et al., 2024)。
  • バイオ技術によるwithanolideの生産:サリチル酸を、Withania somniferaの毛状根培養の誘導因子として添加したところ、withanolideとフェノール酸(治療特性を有するため薬学的応用に不可欠の物質)の生産が顕著に増加しました(Halder and Ghosh, 2024)。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S5922-500G:
S5922-VAR:
S5922-100G:
S5922-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Dmitrij Rekhter et al.
Science (New York, N.Y.), 365(6452), 498-502 (2019-08-03)
The phytohormone salicylic acid (SA) controls biotic and abiotic plant stress responses. Plastid-produced chorismate is a branch-point metabolite for SA biosynthesis. Most pathogen-induced SA derives from isochorismate, which is generated from chorismate by the catalytic activity of ISOCHORISMATE SYNTHASE1. Here
E Benfeldt et al.
Acta dermato-venereologica, 79(5), 338-342 (1999-09-24)
Our aim was to simultaneously investigate 2 techniques for in vivo sampling of peripheral compartment pharmacokinetics after systemic administration of acetylsalicylic acid. Ten volunteers were given 2 g acetylsalicylic acid orally. Blood samples and dialysates from 4 microdialysis probes inserted
S Zaugg et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 752(1), 17-31 (2001-03-20)
Acetylsalicylic acid (Aspirin) is rapidly metabolized to salicylic acid (salicylate) and other compounds, including gentisic acid and salicyluric acid. Monitoring of salicylate and its metabolites is of toxicological, pharmacological and biomedical interest. Three capillary electrophoresis (CE) methods featuring alkaline aqueous
Dorothea Ellinger et al.
Plant physiology, 161(3), 1433-1444 (2013-01-22)
A common response by plants to fungal attack is deposition of callose, a (1,3)-β-glucan polymer, in the form of cell wall thickenings called papillae, at site of wall penetration. While it has been generally believed that the papillae provide a
Yunlong Du et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(19), 7946-7951 (2013-04-25)
Removal of cargos from the cell surface via endocytosis is an efficient mechanism to regulate activities of plasma membrane (PM)-resident proteins, such as receptors or transporters. Salicylic acid (SA) is an important plant hormone that is traditionally associated with pathogen