蒸気密度
4.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 114 °C)
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- to study its effects on glandular trichomes in Artemisia annua
- to study its effects on DNA methylation in Taraxacum alatum andTaraxacum hemicyclum
- to study its effects on parasite epidemics in Lolium arundinaceum
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S7401-BULK:
S7401-VAR:
S7401-500G:
S7401-100G:
試験成績書(COA)