Merck
84210
Sigma-Aldrich
サリチル酸
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
別名:
2-ヒドロキシ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
138.12
Beilstein:
774890
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
4.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 114 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
powder
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
158-161 °C
溶解性
96% ethanol: 0.1 g/mL, clear
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
詳細
Salicylic acid is an aromatic phenolic derivative. It plays an important role in various physiological processes in plants, such as thermogenesis, ethylene synthesis and fruit ripening.
アプリケーション
Salicylic acid may be used for the quantitative estimation of nitrate in plant materials by colorimetric method. It may be used in the synthesis of 2,5-dihydroxybenzoic acid (gentistic acid).
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84210-VAR:
84210-BULK:
84210-1KG:
84210-100G:
84210-6X100G:
84210-500G:
84210-6X500G:
84210-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
サリチル酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1609002
サリチル酸
サリチル酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0200000
サリチル酸
サリチル酸 phyproof® Reference Substance
PHL80529
サリチル酸
サリチル酸 certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
52341
サリチル酸
サリチル酸 British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP775
サリチル酸
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 449-449 (1994)
Salicylic acid activates nitric oxide synthesis in Arabidopsis.
Zottini M, et al.
Journal of Experimental Botany, 58(6), 1397-1405 (2007)
Rapid colorimetric determination of nitrate in plant tissue by nitration of salicylic acid1.
Cataldo DA, et al.
Communications in Soil Science and Plant Analysis, 6(1), 71-80 (1975)
Michal Harel et al.
Cell, 179(1), 236-250 (2019-09-10)
Immunotherapy has revolutionized cancer treatment, yet most patients do not respond. Here, we investigated mechanisms of response by profiling the proteome of clinical samples from advanced stage melanoma patients undergoing either tumor infiltrating lymphocyte (TIL)-based or anti- programmed death 1
E Benfeldt et al.
Acta dermato-venereologica, 79(5), 338-342 (1999-09-24)
Our aim was to simultaneously investigate 2 techniques for in vivo sampling of peripheral compartment pharmacokinetics after systemic administration of acetylsalicylic acid. Ten volunteers were given 2 g acetylsalicylic acid orally. Blood samples and dialysates from 4 microdialysis probes inserted