Merck
W398500
Sigma-Aldrich
サリチル酸
≥99%, FG
別名:
2-ヒドロキシ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
138.12
FEMA番号:
3985
Beilstein:
774890
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.112
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 177.2600
蒸気密度
4.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 114 °C)
アッセイ
≥99%
形状
powder or crystals
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
溶解性
95% ethanol: 50 mg/mL
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
nutty; phenolic
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Salicylic acid(SA)はフェノール化合物です。食品業界では、保存料として使用され、また食品グレードの樹脂、ポリマー、および接着剤の成分としても使用されます。SA は皮膚のケミカルピーリングにおいてピーリング剤としても使用されます。
アプリケーション
  • Bacillus altitudinis 菌株 KRS010 の Verticillium dahliae に対する生物防除および植物成長促進機能に関する洞察:この研究では、サリチル酸が Bacillus altitudinis の生物防除活動に関与している可能性を示し、持続可能な農業慣行への利用に関する洞察を提供しています(Shan et al., 2024)。
  • 固定化された Stenotrophomonas maltophilia によるピレンの生物分解を促進するフルボ酸:効果とメカニズム:フルボ酸とサリチル酸の相乗効果を有毒化合物の生物分解プロセスで検証し、バイオレメディエーション技術におけるその潜在的可能性を示しています(Zhang et al., 2024)。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W398500-10KG:
W398500-25KG-K:4548173980881
W398500-1KG:
W398500-VAR-K:
W398500-SAMPLE:
W398500-25KG:
W398500-BULK-K:
W398500-1KG-K:4548173980874
W398500-10KG-K:4548173980867
W398500-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
サリチル酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1609002
サリチル酸
サリチル酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1013
サリチル酸
サリチル酸 phyproof® Reference Substance
PHL80529
サリチル酸
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 947-947 (2012)
Salicylic acid as a peeling agent: a comprehensive review.
Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 8, 455-455 (2015)
Salicylic acid: properties, biosynthesis and physiological role.
Popova L, et al.
Bulgarian Journal of Plant Physiology, 23(1-2), 85-93 (1997)
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals
Royal Society of Chemistry null
Role of salicylic acid in plants.
Raskin I.
Annual Review of Plant Biology, 43(1), 439-463 (1992)