製品種目
BioReagent
品質水準
形状
liquid
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC\C=C/C[C@H]1[C@@H](CCC1=O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-10-9(8-12(14)15)6-7-11(10)13/h3-4,9-10H,2,5-8H2,1H3,(H,14,15)/b4-3-/t9-,10-/m0/s1
InChI Key
ZNJFBWYDHIGLCU-CMIOBCHKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
調製ノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
J2500-BULK:
J2500-100MG:
J2500-250MG:
J2500-100MG-PW:
J2500-250MG-PW:
J2500-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.