Merck
A4906
Sigma-Aldrich
(+)-アブシジン酸
≥98% (HPLC), powder, growth regulator
別名:
(S)-5-(1-ヒドロキシ-2,6,6-トリメチル-4-オキソ-2-シクロヘキセン-1-イル)-3-メチル-(2Z,4E)-ペンタジエン酸, ABA, ドルミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O4
CAS番号:
分子量:
264.32
Beilstein:
2698956
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
(+)-アブシジン酸, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
agriculture
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
InChI Key
JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(+)-アブシジン酸は次の用途で使用されています。
  • Arabidopsis thalianaの種子発芽のサプリメントとして。
  • 緩衝根粒形成培地に添加し、マメ科植物および非マメ科植物の側根密度(LRD)に対するアブシジン酸の作用をチェックする。
  • Medicago truncatulaのlatd変異で見られる根端メリステム欠陥に対するアブシジン酸の作用を調べるための標準物質として。
生物化学的/生理学的作用
植物のホルモンあるいは増殖調節因子であり、種子休眠、落葉、気孔運動、植物ストレス応答など、複数の生理的メカニズムに関与しています。さまざまな細胞内シグナル伝達系において、複雑な相互作用を通じて何百もの植物遺伝子を調節しています。
その他情報
器官脱離を促進する植物ホルモンの天然異性体です。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4906-BULK:
A4906-VAR:
A4906-1MG:
A4906-250UG:
A4906-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
フルリドン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45511
フルリドン
Yan Liang et al.
Developmental biology, 304(1), 297-307 (2007-01-24)
The LATD gene of the model legume, Medicago truncatula, is required for the normal function of three meristems, i.e. the primary root, lateral roots and nitrogen-fixing nodules. In latd mutants, primary root growth eventually arrests, resulting in a disorganized root
Abscisic acid rescues the root meristem defects of the Medicago truncatula latd mutant
Liang Y, et al.
Developmental Biology, 304(1), 297-307 (2007)
Takuya Miyakawa et al.
Trends in plant science, 18(5), 259-266 (2012-12-26)
The phytohormone abscisic acid (ABA) plays a crucial role in adaptive responses to environmental stresses, such as drought and high salinity, as well as in plant development, such as seed maturation and dormancy. PYR/PYL/RCAR has been identified as a bona
Cui-Cui Yin et al.
The Plant cell, 27(4), 1061-1081 (2015-04-05)
Ethylene and abscisic acid (ABA) act synergistically or antagonistically to regulate plant growth and development. ABA is derived from the carotenoid biosynthesis pathway. Here, we analyzed the interplay among ethylene, carotenoid biogenesis, and ABA in rice (Oryza sativa) using the
Karl Morris et al.
The New phytologist, 212(4), 964-976 (2016-07-20)
Predictable seedling establishment is essential for resource-efficient and cost-effective crop production; it is widely accepted as a critically important trait determining yield and profitability. Seed vigour is essential to this, but its genetic basis is not understood. We used natural