由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; honey; balsamic; floral; rose; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI Key
DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.0 °F - closed cup
引火点(℃)
98.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W245208-10KG-K:
W245208-5KG:
W245208-BULK-K:
W245208-5KG-K:
W245208-SAMPLE-K:
W245208-10KG:
W245208-SAMPLE:
W245208-1KG-K:
W245208-17KG:
W245208-1KG:
W245208-VAR-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック