Merck
W353000
Sigma-Aldrich
m-クレゾール
≥98%, FG
別名:
1-ヒドロキシ-3-メチルベンゼン, 3-ヒドロキシトルエン, 3-メチルフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4OH
CAS番号:
分子量:
108.14
FEMA番号:
3530
Beilstein:
506719
EC Number:
欧州評議会番号:
617
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.026
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 177.2410
蒸気密度
3.72 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
1036 °F
expl. lim.
1.06-1.35 %, 150 °F
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
burnt; spicy; smoky
SMILES記法
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChI Key
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
m-クレゾールは、牛脂の主要な揮発性フェノール成分の1つです。牛肉の牛肉らしい風味を作り出すのに寄与する重要な要素の1つでもあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W353000-10KG-K:4548173284613
W353000-25KG:4548173284644
W353000-10KG:4548173284606
W353000-SAMPLE:
W353000-1KG-K:4548173284637
W353000-25KG-K:4548173284651
W353000-BULK-K:
W353000-1KG:4548173284620
W353000-VAR-K:
W353000-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shamil R Saitov et al.
Polymers, 11(6) (2019-05-31)
Electrical, photoelectrical, and optical properties of thin films of a new heat-resistant polyphenylquinoline synthesized using facile methods were investigated. An analysis of the obtained temperature dependences of the dark conductivity and photoconductivity indicates the hopping mechanism of conductivity over localized
Volatile alkylphenols and thiophenol in species?related characterizing flavors of red meats
a J & Lindsay RC
Journal of Food Science, 56(5), 1197-1202 (1991)
P Saravanan et al.
Bioresource technology, 99(18), 8553-8558 (2008-05-13)
An internal loop airlift reactor (ILALR) is developed and studied for biodegradation of phenol/m-cresol as single and dual substrate systems under batch and fed batch operation using an indigenous mixed microbial strain, predominantly Pseudomonas sp. The results showed that the
Chiu-Po Chan et al.
Toxicology, 208(1), 95-104 (2005-01-25)
Cresol is a well-known environmental pollutant, toluene metabolite, uremic toxicant and accidental poisoning product. Formocresol, a preparation of formalin and cresol, is also used as a root canal medicament and for pulpotomy of primary teeth. However, little is known about
Simple phenol and phenolic compounds in food flavor
Maga JA & Katz I.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10(4), 323-372 (1978)