Merck
W233706
Sigma-Aldrich
p-クレゾール
≥99%, FG
別名:
4-メチルフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4OH
CAS番号:
分子量:
108.14
FEMA番号:
2337
Beilstein:
1305151
EC Number:
欧州評議会番号:
619
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.028
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA
蒸気密度
3.72 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
solid or liquid
自己発火温度
1038 °F
expl. lim.
1 %
1.1 %, 150 °F
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
phenolic
SMILES記法
Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChI Key
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
p-クレゾールは、単純なモノフェノール芳香化合物で、ソバのハチミツに自然発生します。 羊脂のヒツジやマトンの芳香に寄与している主な揮発性化合物の1つです。 p-クレゾールは、脱脂粉乳(NDM)のウシや家畜小屋のような不快な匂いに寄与していることも報告されています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W233706-VAR-K:
W233706-10KG-K:4548173283463
W233706-10KG:4548173283456
W233706-1KG-K:4548173283487
W233706-5KG-K:4548173283524
W233706-SAMPLE:
W233706-25KG-K:4548173283500
W233706-SAMPLE-K:
W233706-1KG:4548173283470
W233706-5KG:4548173283517
W233706-BULK-K:
W233706-25KG:4548173283494
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Food phenolics, pros and cons: a review
Umar Lule S & Xia W
Food Reviews International, 21(4), 367-388 (2005)
Volatile alkylphenols and thiophenol in species?related characterizing flavors of red meats
a J & Lindsay RC
Journal of Food Science, 56(5), 1197-1202 (1991)
Yonca Karagül-Yüceer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(2), 305-312 (2002-01-10)
Nonfat dry milk (NDM) is widely used both as an ingredient in other preparations and for direct consumption. Flavor quality of NDM is a critical parameter because it can directly impact final product quality. Flavors can be formed in NDM
Simple phenol and phenolic compounds in food flavor
Maga JA & Katz I.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10(4), 323-372 (1978)
Francois Brial et al.
Cell reports, 30(7), 2306-2320 (2020-02-23)
Exposure to natural metabolites contributes to the risk of cardiometabolic diseases (CMDs). Through metabolome profiling, we identify the inverse correlation between serum concentrations of 4-cresol and type 2 diabetes. The chronic administration of non-toxic doses of 4-cresol in complementary preclinical