安全性情報
8.09692
Sigma-Aldrich
o-Cresol
for synthesis
別名:
o-Cresol, 2-Hydroxytoluene, 2-Methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(CH3)C6H4OH
CAS番号:
分子量:
108.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-423-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.24 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
solid
自己発火温度
555 °C
有効性
121 mg/kg LD50, oral (Rat)
890 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3 % (v/v)
pH
4.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
191-192 °C/1013 hPa
mp
31 °C
転移温度
flash point 81 °C
溶解性
20 g/L
密度
1.046 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI Key
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
o-Cresol can be used as a starting material to synthesize:
  • Carvacrol by alkylation reaction with propylene or isopropyl alcohol in the presence of Zr/mesoporous silica as a catalyst.
  • Polyisobutylenes by selective cationic polymerization of isobutylene using AlCl3 as a catalyst.
  • Poly(o-cresol) via oxidative coupling polymerization reaction in the presence of substituted pyridine/CuCl catalysts.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US1809692/0500:
8096929025:
8096920000:
8096922500:
8096921000:
8096920500:
IN28096920500:
8096920001:
8096920100:
8096929999:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis of carvacrol by Friedel-Crafts alkylation of o-cresol with isopropanol using superacidic catalyst UDCaT-5
Yadav GD and Kamble SB
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 84(10) (2009)
Synthesis of highly reactive polyisobutylene by selective polymerization with o-cresol/AlCl3 initiating system
Zhang LB, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 23(3) (2012)
Synthesis of poly (o-cresol) by oxidative coupling polymerization of o-cresol
Aiba M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 57(8) (2019)
Synthesis of carvacrol by Friedel-Crafts alkylation of o-cresol with isopropanol using superacidic catalyst UDCaT-5
Yadav GD and Kamble SB
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 84(10) (2009)