由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
蒸気密度
3.72 (vs air)
蒸気圧
0.3 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 38.2 °C)
アッセイ
≥99%
形状
solid or liquid
自己発火温度
1110 °F
expl. lim.
1.47 %, 148 °F
保管条件
under inert gas
屈折率
n20/D 1.541-1.550
pH
4.5 (25 g/L)
bp
191 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
musty; phenolic
SMILES記法
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI Key
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry quantitation of o-cresol in hydrolyzed human urine to assess toluene exposure.: This paper presents a method for quantifying o-cresol in human urine using advanced chromatography techniques, emphasizing its application in assessing exposure to toluene and other related compounds (Langlois et al., 2023).
注意
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W348007-BULK-K:
W348007-1KG-K:4548173284552
W348007-1KG:4548173284545
W348007-VAR-K:
W348007-SAMPLE-K:
W348007-10KG:4548173284521
W348007-25KG-K:4548173284576
W348007-25KG:4548173284569
W348007-SAMPLE:
W348007-10KG-K:4548173284538