Merck
W315605
Sigma-Aldrich
4-エチルフェノール
≥98%, FG
別名:
1-エチル-4-ヒドロキシベンゼン, 4-ヒドロキシフェニルエタン, p-エチルフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C6H4OH
CAS番号:
分子量:
122.16
FEMA番号:
3156
Beilstein:
1363317
EC Number:
欧州評議会番号:
550
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
eCl@ss:
39023356
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.022
NACRES:
NA.21
官能:
smoky; phenolic
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
蒸気密度
4.2 (vs air)
蒸気圧
0.13 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
bp
218-219 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
smoky; phenolic
SMILES記法
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI Key
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-エチルフェノール(4-EP)は、パラ-置換フェノール化合物です。赤ワインの重要な香り成分の一つです。赤ワイン中の4-EPに関連する香りは、′′馬のような′′、′′革のような′′、′′薬のような′′、′′スモーキーな′′、′′納屋のような′′、′′動物のような′′、そして′′汗をかいた鞍のような′′香りとして説明されています。ワイン生産に関連するいくつかの酵母種を利用した合成培地中で、p-クマリン酸から4-EPの生成が報告されています。
アプリケーション
  • モデルシステムにおけるオーク材/ワイン界面での揮発性フェノールの吸着挙動:この研究では、ワイン貯蔵における 4-エチルフェノールとオーク材の相互作用を調査し、揮発性フェノールの吸着とワインの風味への影響の理解に貢献しています(Barrera-García et al., 2006)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W315605-1KG-K:4548173975405
W315605-1KG:
W315605-10KG:
W315605-5KG-K:
W315605-SAMPLE:
W315605-5KG:
W315605-SAMPLE-K:
W315605-BULK-K:
W315605-VAR-K:
W315605-10KG-K:4548173975399
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Removal of 4-Ethylphenol and 4-Ethylguaiacol with Polyaniline-Based Compounds in Wine-Like Model Solutions and Red Wine.
Carrasco-Sanchez V, et al.
Molecules (Basel), 20(8), 14312-14325 (2015)
Identification of yeasts isolated from wine-related environments and capable of producing 4-ethylphenol.
Dias L, et al.
Food Microbiology, 20(5), 567-574 (2003)
Phenol and para-substituted phenols electrochemical oxidation pathways.
Enache TA and Oliveira-Brett AM.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 655(1), 9-16 (2011)
W McIntire et al.
The Biochemical journal, 224(2), 617-621 (1984-12-01)
Enzymic hydroxylation of 4-ethylphenol by (a) Pseudomonas putida and (b) highly purified p-cresol methylhydroxylase gave optically active 1-(4'-hydroxyphenyl)-ethanol. The products were transformed into the phenolic methyl ethers and shown to contain 69.5% and 65.6%, respectively, of the (S)-(-)-isomer. The stereochemistry
Sorption of 4-ethylphenol and 4-ethylguaiacol by suberin from cork.
Gallardo-Chacon JJ and Karbowiak T.
Food Chemistry, 181, 222-226 (2015)