蒸気密度
3.72 (vs air)
蒸気圧
0.3 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
1110 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.47 %, 148 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
191 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI Key
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36922-250MG:4548173901961
36922-VAR:
36922-1EA:4548173262871
36922-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.