Merck
24335
Supelco
SPB®-225キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
認証
meets requirements for USP G7 and G19
パラメーター
45-220 °C temperature (isothermal)
45-240 °C temperature (programmed)
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(50% cyanopropylphenyl/50% dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
カラムタイプ
capillary polar
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:Supelco社は、この中極性カラムをはじめ、業界で最も多くの種類のシアノプロピルカラムを提供しています。
USPコード:このカラムは、USP G7およびG19の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • ポリ(50%シアノプロピルフェニル/50%ジメチルシロキサン)
温度限界:
  • 45°C~220°C(等温)または240°C(プログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
γ-Linolenic acid in borage oil reverses epidermal hyperproliferation in guinea pigs
Chung S
The Journal of Nutrition, 132 (10), 3090-3097 (2002)
Decomposition of toxic pollutants in landfill leachate by ozone after coagulation treatment.
Poznyak T
Journal of Hazardous Materials, 152 (3), 1108-1114 (2008)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)