Merck
24348
Supelco
β-DEX 225
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
品質水準
詳細
GC capillary column
パラメーター
30-230 °C temperature
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
non-bonded; 25% 2,3-di-O-acetyl-6-O-TBDMS-β-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary chiral
分離法
chiral
詳細
キャピラリーGCカラムは中空カラムとも呼ばれます。担体ガスは中央の開口部を通過するため、カラム全長にわたって制約を受けません。
Supelco β-DEX 225はβ-DEX 325の相を変更したものであり、従来のメチル誘導体に代わって2,3位置にアセチル誘導体を採用しています。β-DEX225カラムのキラル固定相には、中極性相に埋めこまれた2,3-ジ-O-アセチル-6-0-TBDMS-β-シクロデキストリンが含まれます。このカラムは、アルコール、アルデヒド(2-フェニルプロピオンアルデヒドなど)、エステル(リンゴ酸メチル、乳酸メチルなど)、フレーバー化合物、およびケトンの小分子をエナンチオ分離する上で独特の選択性を備えています。
化学的/物理的耐性
温度限界:
  • 30°C~230°C
法的情報
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)