Merck
24304
Supelco
β-DEX 120
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
品質水準
詳細
GC capillary column
パラメーター
30-230 °C temperature
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary chiral
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-DEX 120カラムのキラル固定相は、中極性固定相にパーメチル化β-シクロデキストリンを結合させたものです。幅広いキラル化合物(ケトン、エステル、アルカン、アルケン、アルコール、酸、エーテルなど)のエナンチオ分離にお勧めです。10% (β-DEX 110)と20% (β-DEX 120)のβ-シクロデキストリン含量によって溶離順が変化しますが、同程度のエナンチオ選択性が保持されます。
キャピラリーGCカラムは、中空カラムとしても知られています。キャリアガスは中央の開口部を通過し、カラム全体の長さの制限を受けません。
アプリケーション
β-DEX120キラルキャピラリーカラムは、キラルビス(オキサゾリニルメチル)アミンリガンドのGC解析に使用されました。
化学的/物理的耐性
温度限界:
  • 30°C~230°C
法的情報
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
A new chiral bis (oxazolinylmethyl) amine ligand for Ru-catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones.
Yutong J
Journal of the American Chemical Society, 120 (15), 3817-3818 (1998)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)