物質
fused silica
品質水準
認証
ASTM® D5441,D6729,D6730,D6773
meets requirements for USP G1, G2 and G9
パラメーター
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
125
df
0.50 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
100 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
petroleum
カラムタイプ
capillary non-polar
詳細
Petrocol® DHは一連の非極性メチルシリコーンキャピラリーカラムで構成され、非常に汎用的です。それらは、基本的に複雑な炭化水素混合物を分析するために設計されました。カラムの選択は、分析のタイプと必要な分離度に基づきます。
用途:極めて再現性が高いこのカラムは理論段数が多く、石油製品のPIANO、PONA、およびPNA型検体を詳細に分析するために設計されています。400を超える検体の膨大な保持指数データシートを含んでいます。
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしていま。
相:
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしていま。
相:
- 結合済み
- ポリ(ジメチルシロキサン)
- -60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
Petrocol® DH Capillary GC Columnは、ボールミル技術とGC-MSを用いて、熱的およびメカノケミカル条件による4-メチルペンタン-2-オール脱水に使用される場合があります。
その他情報
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Conversion of 4-methylpentan-2-ol over powder catalysts prepared by ball milling.
J. Mater. Synth. Process, 8 (5-6), 385-391 (2000)
Journal of chromatographic science, 40(7), 377-382 (2002-08-31)
The estimation of olefinic content in conversion processes such as the etherification of olefins in fluid catalytic cracking (FCC) gasoline is essentially required. Gas chromatography (GC) is the well-established method for the quantitative analysis of olefins in etherification processes. The
プロトコル
Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA) Using Gas Chromatography (GC)
関連コンテンツ
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)