テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Petrocol DH, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm (24160-U)
oven: 60 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 ºC
carrier gas: helium, 19-21 cm/sec
injection: 0.1 μL, 100:1 split
アプリケーション
petroleum
アナリシスノート
Detailed hydrocarbon analysis (DHA) is performed on long non-polar columns. Elution occurs in order of lowest boiling point to highest. The chromatogram shown here is of a gasoline sample using a 100 m Petrocol DH column. The long column length and 60 ºC isothermal oven temperature allow the separation of many components in this complex sample. Compounds identified range from propane (peak 1) to 1-methylnaphthalene (peak 96). Retention index libraries exist for this column, adding to its usefulness.
法的情報
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Propane
2-Methylpropene
2-Methylpropane
Butane
cis-2-Butene
2-Methylbutane
2-Methylbutane
1-Pentene
2-Methyl-1-butene
Pentane
trans-2-Pentene
2-Methyl-2-butene
2,2-Dimethylbutane
Cyclopentene
2,3-Dimethylbutane
2-Methylpentane
3-Methylpentane
Hexane
cis-2-Hexene
trans-3-Methyl-2-pentene
Methylcyclopentane
2,4-Dimethylpentane
Benzene
5-Methyl-1-hexene
Cyclohexane
2-Methylhexenes
2,3-Dimethylpentane
3-Methylhexane
2-Methyl-1-hexene
2,2,4-Trimethylpentane
2,5-Dimethylhexane
2,4-Dimethylhexane
2,3,4-Trimethylpentane
Toluene
2,3-Dimethylhexane
2-Methylheptane
4-Methylheptane
3,4-Dimethylhexane
3-Methylheptane
2-Methyl-1-heptene
2,2-Dimethylheptane
Ethylcyclohexane
Ethylbenzene
m-Xylene
4-Methyloctane
p-Xylene
3-Methyloctane
o-Xylene
1-Nonene
Cumene
Mesitylene
3-Methylnonane
Isobutylbenzene
sec-Butylbenzene
1,2,3-Trimethylbenzene
Indan
1,3-Diethylbenzene
1,4-Diethylbenzene
1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene
1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene
1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene
1-Undecene
Durene
1,2,3,5-Tetramethylbenzene
1,2,3,4-Tetramethylbenzene
Naphthalene
2-Methylnaphthalene (β)
1-Methylnaphthalene
すべて表示 (68)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)