Merck
13036-U
Supelco
金属性充填 GCカラム (一般型)
phase none, matrix 45/60 Molecular Sieve 13X support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel column
品質水準
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
マトリックス
45/60 Molecular Sieve 13X support
マトリックス活性基
none phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Agilent Configuration A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
In packed columns, the carrier gas percolates through the porous bed. In a packed column, separation is achieved by moving the solutes apart. Packed columns are made up of two main materials; stainless steel and Pyrex glass. Metal packed columns are more suitable for long and high carrier gas flow rates to tolerate the elevated pressures. Molecular sieves are three-dimensional framework structure that forms pores of molecular dimensions. The pores adsorb molecules which fit closely inside the pores and exclude molecules that are large. Zeolites are subset of molecular sieves. Molecular sieves are used as adsorbents, gas separations, oil refining and many diverse areas. X-ray diffraction, transmission electron microscopy and pore size analysis confirmed that molecular sieves consisted of a three-dimensional regular array of uniform mesopores which was 3nm in diameter.
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
13036-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of highly ordered carbon molecular sieves via template-mediated structural transformation.
Ryoo
The Journal of Physical Chemistry B, 103, 7743-7746 (1999)
Introduction to Zeolite Molecular Sieves
Jiri Cejka, Herman van Bekkum, A. Corma, F. Schueth
Studies in Surface Science and Catalysis, 168 (2007)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)