物質
stainless steel column
品質水準
パラメーター
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 Porapak Q support
マトリックス活性基
none phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with General Configuration
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Packed column made up of stainless steel are basically employed when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
アプリケーション
Porapak Q packed in a stainless steel GC column maybe used for oxidation reduction experiments for designing of appropriate surface sites for ruthenium-ceria catalysts supported on graphite by controlled preparation method.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
12437:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Scientific Bases for the Preparation of Heterogeneous Catalysts.
Science, 751-752 (2010)
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Science, 102-108 (1997)