Merck
20331
Porapak多孔質ポリマー吸着剤
matrix Porapak Q, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
フォーム
solid
品質水準
包装
bottle of 75 cc
パラメーター
250 °C temp. limit
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
表面積
~550 m2/g
Matrix
Porapak Q
粒径
80-100 mesh
密度
~0.34 g/mL (free fall density)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Porapak多孔性ポリマーは、一貫した粒子サイズ、多孔性、および表面積を持った球状粒子であり、分析の精度と確度を保証します。
弊社の吸着剤に関する詳細については、sigma-aldrich.com/adsorbentsをご参照ください。
法的情報
PoraPak is a trademark of Waters
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20331:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shayla Salzman et al.
Science advances, 6(24), eaay6169-eaay6169 (2020-06-26)
Most cycads engage in brood-site pollination mutualisms, yet the mechanism by which the Cycadales entice pollination services from diverse insect mutualists remains unknown. Here, we characterize a push-pull pollination mechanism between a New World cycad and its weevil pollinators that
Scientific Bases for the Preparation of Heterogeneous Catalysts.
Gaigneaux E
Science, 751-752 (2010)
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 79-83 (2004)
Poole C.
Gas Chromatography, 127-130 (2012)