Merck
13979-U
Supelco
金属性充填 GCカラム (一般型)
phase none, matrix 80/100 Porapak Q support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel column
品質水準
パラメーター
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
マトリックス
80/100 Porapak Q support
マトリックス活性基
none phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with General Configuration
詳細
Packed column made up of stainless steel are basically used when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
アプリケーション
Porapak Q packed in a stainless steel gas chromatographic column maybe used for the oxidation reduction experiments in order to design the appropriate surface sites for ruthenium-ceria catalysts supported on graphite by controlled preparation method.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
13979-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Scientific Bases for the Preparation of Heterogeneous Catalysts.
Gaigneaux E
Science, 751-752 (2010)
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott PW.
Science, 102-108 (1997)