Merck
13860-U
Supelco
金属性充填 GCカラム (一般型)
phase 0.2% Carbowax 1500, matrix 60/80 Carbopack C support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel column
品質水準
パラメーター
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
60/80 Carbopack C support
マトリックス活性基
0.2% Carbowax 1500 phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with General Configuration
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Packed column made up of stainless steel are basically employed when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
アプリケーション
Stainless steel gas chromatographic column packed with Carbowax 1500 phase on Carbopack C support maybe used for the analysis of alcohol in body fluids.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
13860-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Drug Abuse Handbook.
Karch SB.
Science, 331-332 (1997)
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott PW.
Science, 102-108 (1997)