Merck
11826
Supelco
GCパック(コート処理)
phase 0.2% Carbowax 1500, matrix 60/80 Carbopack C support, bottle of 15 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23151817
包装
bottle of 15 g
品質水準
パラメーター
60-175 °C temp. range
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
60/80 Carbopack C support
マトリックス活性基
0.2% Carbowax 1500 phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for analyte group alcohols, esters, ketones, general use
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The choice of coating material is based on the stationary phase of the GC. Carbowax 1500 is a very effective surface modifier for graphitized carbon black (GCB) adsorbents like Carbopack C.
独自のカラムに充填しようとするお客様がそのまま使用可能なコーティング済みのパッキングです。
アプリケーション
Gas chromatographic column packed with carbowax 1500 on Carbopack C was used for the analysis of methanol, ethanol, acetone and isopropanol in urine and blood samples.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
11826-VAR:
11826-BULK:
11826:4548173981345
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer
Science, 73-73 (2009)
Studies of ethanol as a volatile stationary phase conditioner in GC.
Parcher JF and Hyver-LoCoco K.
Journal of Chromatographic Science, 21 (7), 304-309 (1983)
A simple approach to gas chromatographic microanalysis of alcohols in blood and urine by a direct-injection technique.
Manno BR, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 2 (6), 257-261 (1978)