Merck
11501-U
Supelco
PTFE 充填 GCカラム (一般型)
phase none, matrix Chromosil 310 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
PTFE
品質水準
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
Matrix
Chromosil 310 support
マトリックス活性基
none phase
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
packed GC
適合性
configured for general coil use
for analyte group used with sulfur compounds
for use with General Configuration
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
低温用途には、PTFEカラムが金属の柔軟性とガラスに近い不活性を提供します。このカラムは一般的な構成であり、注意して曲げるとほとんどの装置に適合します。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
11501-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)