Merck
24153
Supelco
TCEPキャピラリーGCカラム
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.44 μm
別名:
TCEP、60 m、0.44 μm、0.25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
≤25-145 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
142
df
0.44 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
カラムタイプ
capillary highly polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:相の独特な化学的性質のために、専用の分離が可能です。多くの場合、これはミネラルスピリッツ中の芳香族、ガソリン中の脂肪族成分、個々の芳香族中の不純物、および酸素化物の分析に使用されます。
USPコード:なし
:
  • 結合なし
  • 1,2,3-トリス(2-シアノエトキシ)プロパン
温度限界:
  • 室温以下~145°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
アプリケーション
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
関連コンテンツ
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GC