Merck
L1667
Sigma-Aldrich
リゾチーム ヒト
Lysobac, recombinant, expressed in rice, ≥100,000 units/mg protein, lyophilized powder
別名:
Lysobac r Lysozyme, リソバック, ムコペプチドN-アセチルムラモイルヒドロラーゼ, ムラミダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in rice
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥100,000 units/mg protein
分子量
16.5 kDa
テクニック
cell based assay: suitable
適合性
suitable for cell lysis
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... LYZ(4069)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リゾチームは涙液、唾液、ヒト母乳に含まれています。イネ種子で発現させたヒトリゾチームは、この抗菌タンパク質の優れたサプリメント源です。リゾチームはヒト染色体12q15にマップされ、分子量は16.5 kDaです。正に帯電した、αおよびβ構造ドメインを有するC型リゾチームです。
アプリケーション
ヒトリゾチームは、以下の用途に使用されています:
  • 熱量計および分光法によるポリフェノン-60との相互作用研究
  • デキサメタゾン(DEX)-カーボンナノチューブベースのデリバリーシステムの薬物放出アッセイ
  • ヒトアンジオテンシンI変換酵素(ACE)との相互作用を測定するための表面プラズモン共鳴(SPR)
生物化学的/生理学的作用
リゾチームは、N-アセチルグルオサミン(NAG)およびN-アセチルムラミン酸結合のペプチドグリカン層に作用する抗菌酵素であり、微生物細胞の溶解をもたらします。潜在的な抗炎症因子であり、抗真菌および抗ウイルス機能も有しています。炎症性腸疾患では、リゾチームは結腸組織で高度に発現されます。リゾチームの点突然変異は、遺伝性の非神経障害性腎アミロイドーシスの病因に関係しています。
特徴および利点
リソバックは細菌細胞の溶菌に画期的な物質であり、診断用途、バイオプロセス、およびライフサイエンス研究に利用できます。リソバックは、動物を用いない生産システムで生産された組換えヒトリゾチームです。動物を用いないため、ニワトリ卵白リゾチームのロット間の性能の違いや安全上のリスクはありません。リソバックは、ニワトリ卵白リゾチームよりはるかに高い生物活性を備えています。1グラムのリソバックは、4グラムのニワトリ卵白リゾチームに相当します。リソバックはまた、タンパク質をせん断して収率を最大20%低下させる機械的な溶菌とは異なり、穏やかに細胞を溶菌します。
長所:
  • 細菌の発酵効率が改善されます
  • mg当たりの細菌溶菌活性が向上します。
  • 1グラムのリソバックは、4グラムのHEWLより高い溶菌活性を示します
  • 動物を用いずに、医薬品調節効率を安定的に改善させます
  • 機械的溶菌と比べ、組換えタンパク質の収率が向上
  • 製品コストを低減します
包装
内容量はタンパク質の量に基づいています。
単位の定義
1ユニットは、Micrococcus lysodeikticusの懸濁液を基質として、反応混合液2.6 mL中、pH 6.24、25°C、1分間で、0.001のΔA450を生じる量です(光路長1 cm)。
その他情報
より詳細な情報につきましては、 www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisでご覧ください。
法的情報
Lysobac is a trademark of InVitria
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L1667-1G:
L1667-10G:
L1667-100MG:
L1667-BULK:
L1667-VAR:
L1667-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A novel lysozyme mutation Phe57Ile associated with hereditary renal amyloidosis
Yazaki M, et al.
Kidney International, 63(5), 1652-1657 (2003)
Suppression of human arthritis synovial fibroblasts inflammation using dexamethasone-carbon nanotubes via increasing caveolin-dependent endocytosis and recovering mitochondrial membrane potential
Lee YK, et al.
International journal of nanomedicine, 12(5), 5761-5761 (2017)
Inflammatory bowel disease: an impaired barrier disease
Jager S, et al.
Langenbeck'S Archives of Surgery / Deutsche Gesellschaft Fur Chirurgie, 398(1), 1-12 (2013)
Huahua He et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 118-118 (2020-03-27)
Human lysozyme (hLYZ), known for its bacteriolytic activity, is widely applied in the food and pharmaceutical industries as an antimicrobial agent. However, its extensive application was limited by its low large-scale production efficiency. In this study, a combinational method of
Lysozyme and bilirubin bind to ACE and regulate its conformation and shedding
Danilov SM, et al.
Scientific reports, 6(5), 34913-34913 (2016)
プロトコル
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.