Merck
10837059001
Roche
リゾチーム
from hen egg white
別名:
ムコペプチドN-アセチルムラモイル-ヒドロラーゼ, ムラミダーゼ, リゾチーム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
chicken egg white
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
比活性
>23000 U/mg (Shugar units)
分子量
14.4 kDa
包装
pkg of 10 g
メーカー/製品名
Roche
最適pH
6.0-7.0
Absorption
3.9 at 280 nm (10 mg enzyme/ml)
詳細
ムラミダーゼ、ムコペプチドN-アセチルムラモイル-ヒドロラーゼ
アプリケーション
リゾチームは、リアルタイムPCRによる転写のモニタリングおよびサンプル調製に使用されています。
リゾチームは、以下の目的で使用されています:
  • 細胞壁分
  • プロトプラストの調製
  • 溶菌
  • 薬理(粘膜に及ぼす抗炎症効果;組織の治癒;出血に対する保護;粘液分泌の正常化;発熱性物質の溶解;抗生物質の増強
  • 飲食物(調味料)
  • 核酸単離前のサンプル調製
生物化学的/生理学的作用
リゾチームは、ムコ多糖のN-アセチル-D-グルコサミン残基とN-アセチルムラミン酸残基(GlcNAc β1-4Mur)との間の結合および対応するペプチドグリカンのグリカン骨格を加水分解的に切断します(後者はペプチド鎖に結合または架橋したグリコサミノグリカン)。リゾチームは、細菌の細胞壁を効果的に破壊します。
単位の定義
1 Shugar単位は、10 mmの光路長に対して450 nmの波長での初期吸光度が0.750であるpH 7.0のMicrococcus luteusの懸濁液1 mL中の酵素の量であり、吸光度は毎分0.001の割合で減少します。すべての測定は+25℃の温度で行います。
調製ノート
ワーキング溶液:リゾチームヒドロクロライドは水や緩衝液溶液には容易に溶けますが、有機溶媒には溶けません。
保存条件(ワーキング溶液):-15~-25℃
塩酸塩(ヒドロクロライド)の水溶液(2 mg/mLの蒸留水水溶液)は、2~8℃で数日間、または-15~-25℃で数週間保存できます。
再構成
蒸留水で50 mg/mL濃度に保存溶液を調製してください。アリコートに分注し、-15~-25℃で保存してください。使用後は各アリコートを廃棄します。
保管および安定性
2〜8℃で保存します。(乾いた状態で保存してください!)
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cloning and expression of metagenomic DNA in Streptomyces lividans and subsequent fermentation for optimized production
Yuriy R, et al.
Meta Gene (2017)
Blanca López-Méndez et al.
European biophysics journal : EBJ, 50(3-4), 411-427 (2021-04-22)
Microscale thermophoresis (MST), and the closely related Temperature Related Intensity Change (TRIC), are synonyms for a recently developed measurement technique in the field of biophysics to quantify biomolecular interactions, using the (capillary-based) NanoTemper Monolith and (multiwell plate-based) Dianthus instruments. Although
Lorena Hentschel et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 23(4), 2686-2696 (2021-01-23)
During a first-order phase transition, a thermodynamic system releases or absorbs latent heat. Despite their fundamental importance, the heat or enthalpy change occurring during protein crystallization has been directly measured only in a few cases, and the associated entropy change
Hwi Hyun et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 676650-676650 (2021-09-17)
Recent studies have suggested the existence of a blood microbiome in the healthy host. However, changes in the blood microbiome upon bloodstream infection are not known. Here, we analyzed the dynamics of the blood microbiome in a porcine model of
Jan Hansen et al.
The Journal of chemical physics, 156(24), 244903-244903 (2022-07-02)
Intermolecular interactions in protein solutions, in general, contain many contributions. If short-range attractions dominate, the state diagram exhibits liquid-liquid phase separation (LLPS) that is metastable with respect to crystallization. In this case, the extended law of corresponding states (ELCS) suggests