Merck
L4919
Sigma-Aldrich
リゾチーム ニワトリ卵白由来
BioUltra, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE), ≥40,000 units/mg protein
別名:
ムコペプチドN-アセチルムラモイルヒドロラーゼ, ムラミダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
chicken egg white
品質水準
グレード
for molecular biology
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
比活性
≥40,000 units/mg protein
分子量
single-chain 14.3 kDa
組成
Protein, ≥90%
テクニック
cell based assay: suitable
適合性
suitable for cell lysis
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リゾチームは、動物界および植物界で豊富に認められます。これは天然食品防腐剤であり、特定の細菌の細胞壁にも存在することが判明しています。通常、リゾチームは涙、牛乳、尿および唾液に含まれています。
アプリケーション
ニワトリ卵白由来リゾチームは、下記の用途で使用されています:
  • タンパク質ダイナミクスの誘電分光法による研究
  • ヒトリゾチーム活性を測定するための対照物質として
  • レンズを処理する浸漬液に追加する成分として
この酵素は、細菌の細胞壁を破壊します。スフェロプラストの調製に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
リゾチ-ムは、N-アセチルムラミン酸とN-アセチル-D-グルコサミン残基との間の、ならびにキトデキストリン内のN-アセチル-D-グルコサミン残基同士の間のβ(1→4)結合を加水分解します。 グラム陽性菌は細胞壁におけるペプチドグリカンの比率が高いため、この加水分解反応に対して高い感受性を示します。 グラム陰性菌は外膜を持ち、ペプチドグリカンの比率が低いため、この加水分解反応に対する感受性は高くありません。 しかし、これらの細胞も、菌体の外膜に存在する金属イオンをキレ-トするEDTAの存在下であれば加水分解が可能です。
リゾチ-ムは、広いpH範囲(6.0~9.0)で活性を示します。 pH 6.2(0.02 ~ 0.100 M)では、pH 9.2(0.01 ~ 0.06 M)の場合よりも、極大活性がより広いイオン強度範囲で認められます。
リゾチームは、防御機構に関与しています。リゾチームは、基質に立体的ストレスを加えて触媒を刺激することができます。
特徴および利点
  • 複数回の結晶化および透析による高い純度
  • 各ロットとも大腸菌からのプラスミドDNAの単離について使用試験済み
単位の定義
1ユニットは、ミクロコッカスリゾデイクティカスの懸濁液を基質として、反応混合液2.6 mL中、pH 6.24、25°C、1分間で、0.001のΔA450を生じる量です(光路長1 cm)。
調製ノート
3回結晶化。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L4919-500MG:
L4919-5G:
L4919-VAR:
L4919-1G:
L4919-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Protein dynamics in a broad frequency range: Dielectric spectroscopy studies
Nakanishi M and Sokolov AP
Journal of Non-Crystalline Solids, 407, 478-485 (2015)
Natural Food Antimicrobial Systems (2000)
Corneal cell adhesion to contact lens hydrogel materials enhanced via tear film protein deposition
Elkins CM, et al.
Testing, e105512-e105512 (2014)
Metabolic engineering of probiotic Saccharomyces boulardii
Liu JJ, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 82(8), 2280-2287 (2016)
Jordi van Gestel et al.
Nature ecology & evolution, 3(8), 1184-1196 (2019-07-25)
Microbes are exposed to changing environments, to which they can respond by adopting various lifestyles such as swimming, colony formation or dormancy. These lifestyles are often studied in isolation, thereby giving a fragmented view of the life cycle as a
資料
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
プロトコル
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.