由来生物
Streptomyces sp. (Streptomyces globisporus ATCC 21553)
形状
lyophilized powder
比活性
≥4000 units/mg protein (biuret)
分子量
23 kDa
~18.5 kDa
特徴
DNA free
濃度
≥40% protein
テクニック
nucleic acid detection: suitable
適合性
suitable for cell lysis
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
ムタノリシンは、グラム陽性菌(例えばリステリア、ラクトバチルス、ラクトコッカス)、(8)およびリゾチームのみでは溶解が困難なその他の細菌からの核酸単離での使用に適した、ムラリティック酵素です。
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
微生物のDNAを含まず、ワークフローにおける試薬からのDNA汚染を最小限に抑えます。
リステリア、ラクトバチルス、およびラクトコッカスなどのグラム陽性菌からの核酸の分離に適します。
単位の定義
物理的形状
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAE0092-10KU:
SAE0092-VAR:
SAE0092-10KU-PW:
SAE0092-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.