Merck
SAE0091
Sigma-Aldrich
リソスタフィン from Staphylococcus staphylolyticus
free of DNA contaminants, ≥500 units/mg protein, lyophilized powder, suitable for Microbiome research
別名:
リゾスタフィン from Staphylococcus staphylolyticus, グリシルグリシンエンドペプチターゼ, グリシル-グリシンエンドペプチダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.54
product name
リソスタフィン from Staphylococcus staphylolyticus, free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
由来生物
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
形状
lyophilized powder
比活性
≥500 units/mg protein
分子量
27 kDa
特徴
DNA free
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
S. staphylolyticus SAE0091から精製された細胞外リソスタフィンは、厳格な品質管理試験を実施し、ユニバーサルプライマーセットを使用した16Sおよび18S rDNAの35サイクルPCR増幅を用いて検出可能レベルの汚染DNAがないことを確認しています。
リソスタフィンは、Staphylococcus staphylolyticusの細菌培養液から単離された亜鉛金属酵素です。S. aureus(黄色ブドウ球菌)を含む他のStaphylococcus(ブドウ球菌)種に対して特異的な溶解作用を有します。1,2 リソスタフィンには、
ヘキソサミニダーゼ、アミダーゼ、およびエンドペプチダーゼ活性があります。リソスタフィンは細胞壁のポリグリシン架橋を切断することにより、Staphylococcus(ブドウ球菌)種の細胞溶解を引き起こしますが、他の細菌属の細胞溶解は引き起こしません。[Pharmaceuticals 2010, 3(4), 1139-1161]
リソスタフィンは、246のアミノ酸の単一ポリペプチド鎖であり、分子量が26,926 Da、等電点が9.5 (5)、および至適pHが7.5です(6)。
生物化学的/生理学的作用
リソスタフィンは、分子量約25 kDaの亜鉛エンドペプチダーゼです。リソスタフィンは、Staphylococcus(ブドウ球菌)種の細胞壁のペプチドグリカン層におけるポリグリシン架橋を切断するため、細胞溶解に有用であり、抗菌治療薬として使える可能性があることも判明しています。至適pH:約7.5。
リゾスタフィンは、分子量が約25 kDaの亜鉛エンドペプチダ-ゼです。 リゾスタフィンは、ブドウ球菌属種の細胞壁のペプチドグリカン層内のポリグリシン架橋結合を切断するため、細胞溶解にまた抗菌治療剤の候補としても有用でであることがわかっています。
活性の至適pH:約7.5
単位の定義
1単位は、6.0 mLの反応混合液中のStaphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)細胞懸濁液の濁度(A620)を、37°C、pH7.5下、10分間で0.250から0.125に低下させます。
物理的形状
50~70%のタンパク質を含む凍結乾燥粉末として供給され、残りは主にNaClです。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAE0091-2MG:
SAE0091-2MG-PW:
SAE0091-VAR:
SAE0091-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kojiro Tsujihana et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(25), e2116027119-e2116027119 (2022-06-16)
The epidermis is the outermost layer of the skin and the body's primary barrier to external pathogens; however, the early epidermal immune response remains to be mechanistically understood. We show that the chemokine CXCL14, produced by epidermal keratinocytes, exhibits robust
Ronald M Galiwango et al.
Microbiome, 10(1), 7-7 (2022-01-20)
Coronal sulcus (CS) anaerobe abundance and IL-8 levels are linked to HIV acquisition, and are dramatically reduced after penile circumcision (PC). The distal urethra may be the site of some HIV acquisition before PC, and presumably most acquisition post PC. We
Caroline Meyer Olesen et al.
Microorganisms, 9(7) (2021-08-08)
Investigation of changes in the skin microbiome following treatment of atopic dermatitis (AD) with dupilumab may provide valuable insights into the skin microbiome as a therapeutic target. The aim of this study is to assess changes in the AD skin
Anna Cäcilia Ingham et al.
Applied and environmental microbiology, 87(18), e0122521-e0122521 (2021-07-01)
Drivers of pig trucks constitute a potential route of human transmission of livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus clonal complex 398 (LA-MRSA CC398). In this study, we determined MRSA prevalence in pig truck drivers (n = 47) and monitored the nasal microbiota of 9
Judy J J Ou et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 6, 187-187 (2017-01-14)
Background:Staphylococcus aureus (S. aureus) small colony variants (SCVs) can survive within the host intracellular milieu and are associated with chronic relapsing infections. However, it is unknown whether host invasion rates and immune responses differ between SCVs and their wild-type counterparts.
資料
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.