Merck
M9901
Sigma-Aldrich
ムタノリシン from Streptomyces globisporus ATCC 21553
lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret), Chromatographically purified
別名:
Mutanolysin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Streptomyces globisporus)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥4000 units/mg protein (biuret)
分子量
23 kDa
適合性
suitable for cell lysis
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Streptomyces globisporus由来ムタノリシンは、2つの主な溶解性酵素からなり、虫歯コントロールに有用な試薬です。
アプリケーション
ムタノリシンは、乳連鎖球菌(dairystreptococci)の可溶化とプロトプラスト形成の評価に使用されています。 また、グループBの連鎖球菌(streptococci)のプロトプラストへの変換を調べる研究にも使用されています。 細菌から壊れやすい生体分子やRNAを分離するための、緩やかな細胞可溶化を提供します。 DNAの分離のためのスフェロプラストの形成に使用されています。
細菌から壊れやすい生体分子やRNAを分離するための、緩やかな細胞可溶化を提供します。 DNAの分離のためのスフェロプラストの形成に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ムタノリシンは、N-アセチルムラミダーゼの一つです。 本酵素は、リゾチームと同様に、細菌の細胞壁ポリマーであるペプチドグリカン-多糖のβ-N-アセチルムラミル-(1→4)-N-アセチルグルコサミン結合を切断する、細胞壁分解酵素です。本酵素のカルボキシル末端領域が、特定の細胞壁ポリマーの認識および結合に関与しています。 ムタノリシンは、リステリア菌ならびに乳酸桿菌および乳酸球菌等の他のグラム陽性菌を溶菌します。
単位の定義
1ユニットは、Streptococcus faecalis細胞壁の懸濁液を基質として用いる場合、1 mL、pH 6.0、37°C、1分間に、ΔA600が0.01となる酵素量です。
物理的形状
フィコール®とコハク酸ナトリウム緩衝塩を含む凍結乾燥粉末。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
法的情報
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9901-VAR:
M9901-50KU-PW:
M9901-BULK:
M9901-10KU:
M9901-5KU-PW:
M9901-1KU:
M9901-50KU:
M9901-10KU-PW:
M9901-1KU-PW:
M9901-5KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mutanolysin for Improved Lysis and Rapid Protoplast Formation in Dairy Streptococci
Kondo, J. and L. McKay
Journal of Dairy Science, 65, 1428-1431 (1982)
Pierre Godessart et al.
Nature microbiology, 6(1), 27-33 (2020-11-04)
Gram-negative bacteria are surrounded by a cell envelope that comprises an outer membrane (OM) and an inner membrane that, together, delimit the periplasmic space, which contains the peptidoglycan (PG) sacculus. Covalent anchoring of the OM to the PG is crucial
Amelia T Soderholm et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 8, 160-160 (2018-06-06)
Streptococcus pyogenes (Group A Streptococcus; GAS) commonly causes pharyngitis in children and adults, with severe invasive disease and immune sequelae being an infrequent consequence. The ability of GAS to invade the host and establish infection likely involves subversion of host
Helena Žemličková et al.
Journal of medical microbiology, 67(7), 1003-1011 (2018-06-02)
Purpose. The aim of this study was to characterize serogroup 19 isolates resistant to macrolides and/or penicillin found among pneumococci recovered from cases of invasive and respiratory tract disease in the Czech Republic in 2014.Methods. Pneumococcal isolates of serotypes 19A
Stacey M Broomall et al.
Applied and environmental microbiology, 82(2), 596-607 (2015-11-15)
Effective microbial forensic analysis of materials used in a potential biological attack requires robust methods of morphological and genetic characterization of the attack materials in order to enable the attribution of the materials to potential sources and to exclude other
プロトコル
This procedure may be used for Mutanolysin products.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.