無菌性
aseptically filled
品質水準
形状
powder
enzyme activity
≥40000 units/mg protein
分子量
single-chain 14.3 kDa
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
chicken ... LYZ(396218)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
この酵素は、細菌の細胞壁を破壊します。スフェロプラストの調製に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
リゾチ-ムは、N-アセチルムラミン酸とN-アセチル-D-グルコサミン残基との間の、ならびにキトデキストリン内のN-アセチル-D-グルコサミン残基同士の間のβ(1→4)結合を加水分解します。 グラム陽性菌は細胞壁におけるペプチドグリカンの比率が高いため、この加水分解反応に対して高い感受性を示します。 グラム陰性菌は外膜を持ち、ペプチドグリカンの比率が低いため、この加水分解反応に対する感受性は高くありません。 しかし、これらの細胞も、菌体の外膜に存在する金属イオンをキレ-トするEDTAの存在下であれば加水分解が可能です。
リゾチ-ムは、広いpH範囲(6.0~9.0)で活性を示します。 pH 6.2(0.02 ~ 0.100 M)では、pH 9.2(0.01 ~ 0.06 M)の場合よりも、極大活性がより広いイオン強度範囲で認められます。
リゾチ-ムは、広いpH範囲(6.0~9.0)で活性を示します。 pH 6.2(0.02 ~ 0.100 M)では、pH 9.2(0.01 ~ 0.06 M)の場合よりも、極大活性がより広いイオン強度範囲で認められます。
単位の定義
1ユニットは、ミクロコッカスリゾデイクティカスの懸濁液を基質として、反応混合液2.6 mL中、pH 6.24、25°C、1分間で、0.001のΔA450を生じる量です(光路長1 cm)。
調製ノート
L6876から調製
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerのenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L7773-PH:
L7773-50MG:
L7773-50MG-PW:
L7773-VAR:
L7773PROC:
L7773-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eksperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia, 75(11), 19-21 (2013-01-18)
It is established in experiments on noninbred rats that the use of imunofan (20 mg/kg daily) and polyoxidonium (150 mg/kg daily) for 7 days on the background of chronic intoxication with organophosphorus agent VX (0.01 LD50, single daily treatment for
Infection and immunity, 81(3), 956-964 (2013-01-16)
Secretion of proteins in Gram-negative bacteria is a high-energy-consuming process that requires translocation across two membranes and a periplasmic space composed of a mesh-like layer, the peptidoglycan. To achieve this, bacteria have evolved complex secretion systems that cross these barriers
The Journal of infectious diseases, 207(10), 1535-1543 (2013-02-14)
Yersinia pestis (the plague bacillus) and its ancestor, Yersinia pseudotuberculosis (which causes self-limited bowel disease), encode putative homologues of the periplasmic lysozyme inhibitor Ivy and the membrane-bound lysozyme inhibitor MliC. The involvement of both inhibitors in virulence remains subject to
Transplantation, 95(4), 551-558 (2013-02-21)
Neutrophils are considered responsible for the pathophysiologic changes during hepatic ischemia-reperfusion (I/R) injury; however, few studies have examined real-time intravital neutrophil recruitment. Here, we show a method for imaging the neutrophil recruitment in hepatic I/R injury using two-photon laser scanning
Eye & contact lens, 39(2), 179-185 (2013-02-16)
This study was designed to assess the duration of hyaluronic acid (HA) release from model contact lens materials when HA was physically incorporated into the hydrogel during synthesis and to assess the effects of the HA release on lysozyme sorption.
プロトコル
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.