Merck
62970
Sigma-Aldrich
リゾチーム ニワトリ卵白由来
dialyzed, lyophilized, powder, ~100000 U/mg
別名:
ムコペプチドN-アセチルムラモイルヒドロラーゼ, ムラミダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
chicken egg white
品質水準
フォーム
powder
品質
dialyzed
lyophilized
比活性
~100000 U/mg
分子量
single-chain 14.3 kDa
Mr ~14600
テクニック
cell based assay: suitable
適合性
suitable for cell lysis
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
chicken ... LYZ(396218)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ニワトリ卵白由来リゾチームは以下に使用されています:
  • 中性子線小角散乱法や赤外吸収分光法における標準品
  • 細胞溶解バッファーの成分
  • タンパク質の結晶化実験
この酵素は、細菌の細胞壁を破壊します。スフェロプラストの調製に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
リゾチ-ムは、N-アセチルムラミン酸とN-アセチル-D-グルコサミン残基との間の、ならびにキトデキストリン内のN-アセチル-D-グルコサミン残基同士の間のβ(1→4)結合を加水分解します。 グラム陽性菌は細胞壁におけるペプチドグリカンの比率が高いため、この加水分解反応に対して高い感受性を示します。 グラム陰性菌は外膜を持ち、ペプチドグリカンの比率が低いため、この加水分解反応に対する感受性は高くありません。 しかし、これらの細胞も、菌体の外膜に存在する金属イオンをキレ-トするEDTAの存在下であれば加水分解が可能です。
リゾチ-ムは、広いpH範囲(6.0~9.0)で活性を示します。 pH 6.2(0.02 ~ 0.100 M)では、pH 9.2(0.01 ~ 0.06 M)の場合よりも、極大活性がより広いイオン強度範囲で認められます。
単位の定義
1 Uは、ミクロコッカス・ルテウス、ATCC 4698を基質として、pH 7.0、25°C、1分間で、波長450 nmの光に対する吸光度を0.001減少させる酵素量に相当します。
その他情報
細菌の細胞壁、ムコ多糖、ムコポリペプチドまたはキチンの加水分解に適しています;L. lactis subsp. cremoris H2細胞壁の分解性;総説
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62970-5G-F:
62970-BULK-F:
62970-VAR-F:
62970-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Infrared absorbance spectroscopy of aqueous proteins: Comparison of transmission and ATR data collection and analysis for secondary structure fitting
Corujo MP, et al.
Chirality, 30(8), 957-965 (2018)
R.W. Franck
Bioorganic Chemistry, 20, 77-77 (1992)
T Coolbear et al.
Applied and environmental microbiology, 58(10), 3263-3270 (1992-10-01)
The cell wall-associated proteinase from Lactococcus lactis subsp. cremoris H2 (isolate number 4409) was released from the cells by treatment with lysozyme, even in the presence of 50 mM calcium chloride. Cell lysis during lysozyme treatment was minimal. The proteinase
Structures and interactions among lysozyme proteins below the isoelectric point in presence of divalent ions
Pandit S, et al.
Chemical Physics Letters, 711, 8-14 (2018)
L. Stevens
Comp. Biochem. Physiol., B: Comp. Biochem., 100, 1-1 (1991)