由来生物
bacterial (LYSOBACTER SP. BACTERIA M497-1)
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥1,000 units/mg solid
分子量
27 kDa
テクニック
cell based assay: suitable
適合性
suitable for cell lysis
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
活性の至適pH:pH 8.5~9
アクロモペプチダーゼ約500~1,500 un/mLにより、37℃、2時間で密度OD600=0.6の細胞が溶解されます。
単位の定義
物理的形状
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A3547-100KU:
A3547-1MU:
A3547-500KU:
A3547-BULK:
A3547-VAR:
A3547-50KU-KC:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
関連コンテンツ
Find cell lysis and protein extraction reagents like cell lysis buffers, protein extraction kits, extraction enzymes, and other lysis enhancers for isolating and purifying proteins.
タンパク質の分離と精製のための細胞溶解バッファー、タンパク質抽出キット、抽出酵素、その他の溶解エンハンサーなどの細胞溶解・タンパク質抽出試薬をご覧ください。