由来生物
bacterial (Staphylococcus sp.)
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥500 units/mg protein
分子量
26,926 Da
組成
protein, 50-70% biuret
包装
pkg of (package size sold on basis of mg protein)
濃度
50—70% protein
適合性
suitable for microbiological tests
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lysostaphin is a glycylglycine endopeptidase. It is an important antibacterial enzyme.
生物化学的/生理学的作用
Lysostaphin has the ability to cleave both viable and heat-killed S. aureus cells. It is one of the major antibacterial agents for the staphylococci. Lysostaphin cleaves the cross-linking pentaglycine bridges in the cell walls of staphylococci. Thus it is considered as an antistaphylococcal therapeutic agent.
リゾスタフィンは、分子量が約25 kDaの亜鉛エンドペプチダ-ゼです。 リゾスタフィンは、ブドウ球菌属種の細胞壁のペプチドグリカン層内のポリグリシン架橋結合を切断するため、細胞溶解にまた抗菌治療剤の候補としても有用でであることがわかっています。
活性の至適pH:約7.5
活性の至適pH:約7.5
単位の定義
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH7.5 at 37°C in a 6.0ml reaction mixture.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRE0053-5MG-PW:
SRE0053-500MG:
SRE0053-500MG-PW:
SRE0053-VAR:
SRE0053-BULK:
SRE0053-5MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lysostaphin disrupts Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis biofilms on artificial surfaces
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47(11), 3407-3414 (2003)
Lysostaphin: a new bacteriolytic agent for the Staphylococcus
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 51(3), 414-421 (1964)