無菌性
0.2 μm filtered
形状
lyophilized powder
比活性
≥4000 units/mg protein (biuret)
分子量
23 kDa
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Streptomyces globisporus由来のムタノリシンは、2つの主な溶菌酵素からなり、う蝕(虫歯)の管理に有用な薬剤です。
アプリケーション
細菌から壊れやすい生体分子やRNAを分離するための、緩やかな細胞可溶化を提供します。 DNAの分離のためのスフェロプラストの形成に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ムタノリシンは、N-アセチルムラミダーゼの一つです。 本酵素は、リゾチームと同様に、細菌の細胞壁ポリマーであるペプチドグリカン-多糖のβ-N-アセチルムラミル-(1→4)-N-アセチルグルコサミン結合を切断する、細胞壁分解酵素です。本酵素のカルボキシル末端領域が、特定の細胞壁ポリマーの認識および結合に関与しています。 ムタノリシンは、リステリア菌ならびに乳酸桿菌および乳酸球菌等の他のグラム陽性菌を溶菌します。
単位の定義
1ユニットは、Stre tococcus faecalis細胞壁の懸濁液を基質として用いる場合、1 mL、pH 6.0、37°C、1分間に、ΔA600が0.01となる酵素量です。
物理的形状
フィコ-ルとコハク酸ナトリウム緩衝塩を含む、凍結乾燥粉末
調製ノート
M 9901から調製。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerのenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M4782-VAR:
M4782-BULK:
M4782-5KU-PW:
M4782-PH:
M4782-5KU:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of bacteriology, 188(3), 902-908 (2006-01-24)
The O acetylation of peptidoglycan occurs specifically at the C-6 hydroxyl group of muramoyl residues. Using a combination of high-performance liquid chromatography-based organic acid analysis and carbohydrate analysis by high-pH anion-exchange chromatography, we determined that strains of Entercoccus durans, E.
Frontiers in genetics, 13, 799615-799615 (2022-04-19)
Short read 16 S rRNA amplicon sequencing is a common technique used in microbiome research. However, inaccuracies in estimated bacterial community composition can occur due to amplification bias of the targeted hypervariable region. A potential solution is to sequence and assess
A rapid and efficient method of lysis of Listeria and other gram-positive bacteria using mutanolysin
Biotechniques, 11, 456-457 (1991)
FEMS microbiology ecology, 48(3), 437-446 (2004-06-01)
According to the current insights, the predominant bacterial community in human feces is considered to be stable and unique for each individual over a prolonged period of time. In this study, the temporal stability of both the predominant population and
Composition of gastrointestinal microbiota in association with treatment response in individuals with metastatic castrate resistant prostate cancer progressing on enzalutamide and initiating treatment with anti-PD-1 (pembrolizumab).
Neoplasia, 32, 100822-100822 (2022)
プロトコル
This procedure may be used for Mutanolysin products.