物質
stainless steel
品質水準
詳細
3.5 in. banded coil
DNDP = di-n-decyl phthalate
Dimensions: 1/16 in. connections
SCOT = Support Coated Open Tubular
パラメーター
10-150 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
45
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
50 ft × 1/32 in. × 0.5 mm
マトリックス活性基
Bentone 34/DNDP phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
カラムタイプ
capillary SCOT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリーカラムには基本的に2つの種類、内壁塗布型開管カラム(WCOT)と担体塗布型開管カラム(SCOT)があります。WCOTカラムは、チューブ内壁に液体固定相が塗布されたキャピラリー管で構成されています。SCOTキャピラリーカラムは、キャピラリーの内壁にケイソウ土などの粒状担体の薄層が塗布され、さらにこの担体物質上に液体固定相の薄層が塗布されています。これによりWCOTカラムに比べて表面積がより大きく、固定相の膜厚がより厚くなることが、SCOTカラムの持つさらなる利点です。
Supelco社はSupport Coated Open Tubular (SCOT) GCカラム技術のリーダーです。シグマ アルドリッチの卓越した製造技法により、液相でコーティングした担体粒子の均一な層をステンレス鋼製チューブの内壁に堆積させることができます。この技術により、従来のフューズドシリカキャピラリーカラム製造技術ではアクセスできなかった多くの相にアクセスできるようになります。SCOTカラムは、キャピラリーGCの感度と優れた試料分離能と、充填GCの広範な固定相ライブラリーを兼ね備えています。
シグマ アルドリッチのSCOTカラムはすべて50フィートx外径1/32インチx内径0.02インチであり、各端部に外径1/16インチの接続部を持っています。 3.5インチのコイルに束ねてあり、両端は12インチの自由カラムになっています。4種類のカラムの在庫があります。その他の相を持つカラムは、シグマ アルドリッチのカスタムプログラムで入手可能です。
シグマ アルドリッチのSCOTカラムはすべて50フィートx外径1/32インチx内径0.02インチであり、各端部に外径1/16インチの接続部を持っています。 3.5インチのコイルに束ねてあり、両端は12インチの自由カラムになっています。4種類のカラムの在庫があります。その他の相を持つカラムは、シグマ アルドリッチのカスタムプログラムで入手可能です。
アプリケーション
SCOTキャピラリーGCカラムは、高分解能ガスクロマトグラフィーに使用することができます。ラット脳脂質の水酸基を含まない脂肪酸組成の測定に使用することができます。
その他情報
Laboratory Instrumentation.
Gas Chromatography, 275-277 (1994)
High resolution gas chromatography with thermostable glass open tubular capillary columns.
Analytical Chemistry, 45 (6), 930-935 (1973)
Journal of chromatographic science, 14(1), 25-28 (1976-01-01)
The nonhydroxy fatty acid composition of rat brain lipids (except gangliosides) was determined by support-coated open-tubular (SCOT) gas chromatography. Fatty acids of both odd and even chain lengths ranging from C14 to C26 were detected. Brain lipids contained 49% saturated