Merck
23818-U
Supelco
SCOTキャピラリーGCカラム
phase BMEA
別名:
GC column, SCOT, BMEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel
品質水準
詳細
3.5 in. banded coil
BMEA = bis-methoxyethyladipate
Dimensions: 1/16 in. connections
SCOT = Support Coated Open Tubular
パラメーター
25-100 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
40
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
50 ft × 1/32 in. × 0.5 mm
マトリックス活性基
BMEA phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
カラムタイプ
capillary SCOT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Capillary columns are basically of two type wall-coated open tubular (WCOT) and support-coated open tubular (SCOT). WCOT columns consist of a capillary tube, where the walls of the tube are coated with liquid stationary phase. In SCOT capillary columns, the inner wall of the capillary is lined with a thin layer of a particulate support, such as diatomaceous earth; onto this support material a thin layer of liquid stationary phase is then coated. This is an added advantage to the SCOT columns as it provides them larger surface area and thicker layer of stationary phase than WCOT columns.
Supelco社はSupport Coated Open Tubular (SCOT) GCカラム技術のリーダーです。シグマ アルドリッチの卓越した製造技法により、液相でコーティングした担体粒子の均一な層をステンレス鋼製チューブの内壁に堆積させることができます。この技術により、従来のフューズドシリカキャピラリーカラム製造技術ではアクセスできなかった多くの相にアクセスできるようになります。SCOTカラムは、キャピラリーGCの感度と優れた試料分離能と、充填GCの広範な固定相ライブラリーを兼ね備えています。
シグマ アルドリッチのSCOTカラムはすべて50フィートx外径1/32インチx内径0.02インチであり、各端部に外径1/16インチの接続部を持っています。 3.5インチのコイルに束ねてあり、両端は12インチの自由カラムになっています。4種類のカラムの在庫があります。その他の相を持つカラムは、シグマ アルドリッチのカスタムプログラムで入手可能です。
アプリケーション
SCOT Capillary GC Column may be used for high resolution gas chromatography. It may also be used for the determination of nonhydroxy fatty acid composition of rat brain lipids.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laboratory Instrumentation.
Haven MS
Gas Chromatography, 275-277 (1994)
High resolution gas chromatography with thermostable glass open tubular capillary columns.
German,AL
Analytical Chemistry, 45 (6), 930-935 (1973)
R K Pullarkat et al.
Journal of chromatographic science, 14(1), 25-28 (1976-01-01)
The nonhydroxy fatty acid composition of rat brain lipids (except gangliosides) was determined by support-coated open-tubular (SCOT) gas chromatography. Fatty acids of both odd and even chain lengths ranging from C14 to C26 were detected. Brain lipids contained 49% saturated