Merck
24107
Supelco
NukolキャピラリーGCカラム
size × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica
品質水準
認証
meets requirements for USP G25 and G35
パラメーター
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
サイズ × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、酸性官能基が相に導入されているために酸の特性を有しており、揮発性酸性化合物の分析に有用です。分析が困難なカルボン酸(遊離脂肪酸)も、優れたピーク形状と最小限の吸着で分析できます。
USPコード:このカラムは、USP G25、G35の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • 酸変性ポリエチレングリコール
温度限界:
  • 60°C~200°C(等温)または220°C(プログラム温度)
アプリケーション
NukolキャピラリーGCカラムは、乳製品からの遊離揮発性脂肪酸(FVFA)の定量に使用される場合があります。平衡透析、続いて固相微量抽出(SPME)およびキャピラリーガスクロマトグラフィーによるヒト血漿中のバルプロ酸の遊離濃度の測定にも使用される場合があります。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solid-phase microextraction for the determination of the free concentration of valproic acid in human plasma by capillary gas chromatography.
Mette K
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 673 (2), 299-305 (1995)
Quantitative determination of free volatile fatty acids from dairy products on a Nukol capillary column.
Luciano C.
Journal of Chromatography A, 519 (2), 369-378 (1990)
プロトコル
GC Analyses of Free Fatty Acids