Merck
242985
Sigma-Aldrich
アルコノックス
bulk packed
別名:
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41103200
NACRES:
NB.35
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 601
suitable for EPA 8327
suitable for SM 5210
包装
box of 11.3 kg (25 lb)
pkg of drum of 45.4 kg (100 lb)
メーカー/製品名
Alconox, Inc. 1101 (45.4 kg)
Alconox, Inc. 1125 (11.3 kg)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Alconox®洗浄剤は、ガラス、金属、プラスチックの手動洗浄と超音波洗浄の両方に使用できる濃縮粉末洗浄剤です。
  • 各種医療機器、検査器具、真空装置、組織培養器具、個人防護具などの洗浄に使用されています。
  • 生分解性で容易に使い捨て可能-腐食性の酸および危険な溶剤の代替品。
  • 高性能、アニオン性、低起泡 -ワッシャー部品を損傷せず、残留物を残しません。
一般的な実験室用粉末洗剤。
特徴および利点
  • Concentrated and long-lasting
  • Biodegradable and readily disposable
  • Penetrating wetting power to save
  • Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
  • Easy to rinse, doesn’t form interfering residues, and provides reliable results
法的情報
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
242985-11.3KG:4548174007716
242985-1.8KG:4548174007709
242985-BULK:
242985-1.8KG-PW:
242985-45.4KG-PW:
242985-45.4KG:4548174007723
242985-11.3KG-PW:
242985-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.